57908-U
Nitinol-core (NIT) SPME Fiber Assembly
CAR/PDMS, for use with autosampler or manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 75 μm
Sinônimo(s):
SPME fiber assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Conjunto de fibras de SPME Carboxeno/polidimetilsiloxano (CAR/PDMS), df 75 μm(CAR/PDMS, for use with autosampler or manual holder, needle size 24 ga
Materiais
black hub (metallic)
metal alloy fiber
tamanho da agulha
24 ga
embalagem
pkg of 3 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
CAR/PDMS coating
compatibilidade
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with autosampler or manual holder
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
SPME fibers with Carboxen®/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS) and Polydimethylsiloxane/ Divinylbenzene (PDMS/DVB) coatings are now available on a nitinol core (NIT) in a SS assembly for improved fiber performance.