44879
Ethyl octanoate
analytical standard
Sinônimo(s):
Ethyl caprylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.02 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.2% water
índice de refração
n20/D 1,417-1.419
n20/D 1.417 (lit.)
pb
206-208 °C (lit.)
pf
−48-−47 °C (lit.)
densidade
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3
chave InChI
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?