854991
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 20 mL, amber glass vial, thread for 24-400, pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Produtos recomendados
Materiais
amber glass vial
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 1000 ea
D.E. × A
27.5 mm × 57 mm
volume
20 mL
conector
thread for 24-400
Descrição geral
Amber glass vials are useful in preventing the sensitive analyte under investigation from exposure to UV light. Screw top vials are used on many autosamplers. The threads on the standard vials are 24-400.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)