29433-U
Certified vials, 8 x 40 mm (caps included), pk of 250
volume 1 mL, clear glass vial, clear polyethylene cap (with starburst interior)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear glass vial
clear polyethylene cap (with starburst interior)
Características
closure type polyethylene cap
embalagem
pkg of 250 ea
D.E. × A × D.I.
8 mm × 40 mm × 6 mm
volume
1 mL
conector
plug for 8 mm
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)