Key Documents
Z291994
Supelco
WISP 96-position autosampler vials
volume 1 mL, clear glass vial, pkg of 250 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
clear glass vial
low-density polyethylene closure
Características
closure type polyethylene cap
embalagem
pkg of 250 ea
D.E. × A
8 mm × 40 mm
volume
1 mL
conector
plug for 8 mm
Descrição geral
8 × 40mm, 1mL vol. Constructed of clear borosilicate glass. Vials come with LDPE snap-plug caps.
Informações legais
WISP is a trademark of Waters
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)