33321-U
Vials for Waters® 96-position carousel, 8 x 40 mm
volume 1 mL, clear glass vial, vial O.D. × H 8 mm × 40 mm, pkg of 200 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear glass vial
polyethylene plug (starburst closure)
Características
closure type snap plug (included)
embalagem
pkg of 200 ea
frasco D.E. × A
8 mm × 40 mm
volume
1 mL
conector
plug for 8 mm
compatibilidade
for use with Waters 96 Autosampler
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)