33326
Vials for Waters® 96-position carousel, 8 x 40 mm
volume 1 mL, clear glass vial, vial O.D. × H 8 mm × 40 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear glass vial
polyethylene closure (starburst closure)
Características
closure type snap plug (included)
embalagem
pkg of 1000 ea
frasco D.E. × A
8 mm × 40 mm
volume
1 mL
conector
plug for 8 mm
Descrição geral
This vial is designed to work in the Waters WISP™ 96 Position Autosampler. Avialable in clear Type 1 borosilicate glass. Vials feature thicker walls for safer sample handling.
Informações legais
Waters is a registered trademark of Waters
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)