Documentos Principais
Z503797
Sigma-Aldrich
Scienceware® trays
w/o faucet, inside dimensions L × W × H 30 cm × 41 cm × 7.6 cm
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Materiais
low-density polyethylene container
fabricante/nome comercial
Bel-Art
Descrição geral
Molded LDPE can withstand temperatures up to 77°C (171°F). The PE faucet has a 12.7 mm bore.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
BRAND® tray stackable size 510 x 410 x 120 mm
BR156646
BRAND® tray stackable
Autoclave pans capacity 1.8 L
Z360376
Autoclave pans
Autoclave pans capacity 2.8 L
Z360384
Autoclave pans