Key Documents
Z177822
Scienceware® polypropylene trays
L × W 48 cm × 27 cm
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Materiais
polypropylene container
fabricante/nome comercial
Bel-Art
C × L
48 cm × 27 cm
capacidade
13 L (3.4 gal)
Descrição geral
Lightweight molded polypropylene trays have rounded corners and smooth, tapered sides for nesting.
  • Chemical resistant and corrosion proof
  • Ideal for sterilizing instruments, bottles containing agar, deionized water, saline and other reagents, and for safely cleaning glassware in sinks
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
  • Cover not included
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
BRAND® tray stackable size 510 x 410 x 120 mm
BR156646
BRAND® tray stackable
BRAND® tray stackable size 625 x 530 x 140 mm
BR156648
BRAND® tray stackable
Autoclave pans capacity 3.1 L
Z360392
Autoclave pans
Autoclave pans capacity 5 L
Z360406
Autoclave pans
BRAND® pipette tray PVC, L × W × H 420 mm × 300 mm × 30 mm
BR28305
BRAND® pipette tray