Documentos Principais
Z360406
Autoclave pans
capacity 5 L
Sinônimo(s):
sterilizing pan, sterilizing tray
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Materiais
polypropylene container
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 6902-5000
C × L × A
324 mm × 257 mm × 108 mm
capacidade
5 L
Descrição geral
Autoclavable polypropylene with strong rims. Sizes for small instruments and labware. Nestable when empty. Without handles.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)