Z360392
Autoclave pans
capacity 3.1 L
Sinônimo(s):
sterilizing pan, sterilizing tray
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene container
fabricante/nome comercial
Nalgene®
C × L × A
324 mm × 260 mm × 70 mm
capacidade
3.1 L
Descrição geral
Autoclavable polypropylene with strong rims. Sizes for small instruments and labware. Nestable when empty. Without handles.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)