Documentos Principais
Z360511
Instrument sterilizing pan
size 456 mm × 152 mm × 67 mm, polypropylene
Sinônimo(s):
sterilization tray, sterilization tub
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Materiais
polypropylene
fabricante/nome comercial
Nalgene®
tamanho
456 mm × 152 mm × 67 mm
Descrição geral
Low-form design for immersing pipettes, dissecting instruments, and similar implements in disinfectant and subsequent autoclaving. Pan and lid have mating grooves to minimize spillage. Lightweight, Stackable. Meets OSHA Standard 29CFR1910.1030 for protection against bloodborne pathogens.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Autoclave pans capacity 2.8 L
Z360384
Autoclave pans