Documentos Principais
Z360376
Autoclave pans
capacity 1.8 L
Sinônimo(s):
sterilizing pan, sterilizing tray
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Materiais
polypropylene container
fabricante/nome comercial
Nalgene®
C × L × A
260 mm × 159 mm × 64 mm
capacidade
1.8 L
1.8 qt (2 L)
Descrição geral
Autoclavable polypropylene with strong rims. Sizes for small instruments and labware. Nestable when empty. Without handles.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)