Documentos Principais
29444-U
Supelco
Certified glass inserts for 8 x 40 mm shell vials
volume 0.2 mL (200 Å3), clear glass insert (with plastic bottom spring), O.D. × H 5 mm × 36 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
clear glass insert (with plastic bottom spring)
descrição
conical precision point
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
5 mm × 36 mm
volume
0.2 mL (200 Å3)
conector
thread for 8 mm
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)