Key Documents
29434-U
Supelco
Certified vials, 8 x 40 mm (caps included), pk of 250
volume 1 mL, amber glass vial, clear polyethylene cap
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
amber glass vial
clear polyethylene cap
Características
closure type polyethylene cap (starburst interior)
embalagem
pkg of 250 ea
D.E. × A × D.I.
8 mm × 40 mm × 6 mm
volume
1 mL
conector
plug for 8 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)