29109-U
Interlocked™ vial with fused glass insert, screw top
volume 0.3 mL (300 μL), clear glass vial, thread for 8-425, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
TM=["Interlocked"] Screw Cap Vial with Glass Insert
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear glass vial
descrição
Interlocked vial (with fused-in insert)
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
0.3 mL (300 μL)
conector
thread for 8-425
Categorias relacionadas
Descrição geral
The new Interlock Vial/Insert limited volume vial is a 300 μL flange top glass insert permanently fused into 12 x 32 mm glass vials. This product provides the user with the convenience and performance of a one piece microvial at a fraction of the cost.
- The flange top centers the inserts into the vial
- Glass to glass fusion eliminates concerns about contaminants
- Vials are made of borosilicate, Type 1 glass with a choice of clear or amber glass
Informações legais
Interlocked is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)