27419
Screw Top vials, 12 × 32 mm, limited volume step vial
volume 0.25 mL, amber glass vial, step vial, large opening with glass insert
, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Produtos recomendados
Materiais
amber glass vial
lips on vial glass insert
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
0.25 mL
conector
thread for 10-425
Categorias relacionadas
Descrição geral
Vial incorporates the unique StepVial design that precisely centers a limited volume insert in the vial neck. The interior finish of the top of the vial is recessed to allow the top of the insert to rest correctly in the vial.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)