27161
Frascos, tampa de rosca Thermoset verde-esmeralda com revestimento de PTFE, pré-montados, embalagem com 100 unidades
volume 15 mL, clear glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, thread for 18-400
Sinônimo(s):
PK100 15ML CLEAR VIAL,SCREW TOP,SOLID CAP W/PTFE LINER
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Características
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
21 mm × 70 mm
volume
15 mL
conector
thread for 18-400
Descrição geral
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)