27508
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled
volume 15 mL, clear glass vial, thread for 18-400, O.D. × H 21 mm × 70 mm, PTFE liner
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Características
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
21 mm × 70 mm
volume
15 mL
conector
thread for 18-400
Descrição geral
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Black solid phenolic cap (pulp/aluminum foil) with white PTFE liner..
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)