SRP3285
GREMLIN-1 human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
CKTSF1B1, DAND2, DRM
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in CHO cells
Ensaio
≥90% (HPLC)
≥90% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
potência
0.07-0.11 μg/mL
peso molecular
13.7 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white to off-white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... GREM1(26585)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3