Key Documents
682691
Sigma-Aldrich
Bis(tri-tert-butylphosphine)platinum(0)
Sinônimo(s):
Bis[tris(1,1-dimethylethyl)phosphine]platinum
About This Item
Fórmula linear:
[((CH3)3C)3P]2Pt
Número CAS:
Peso molecular:
599.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
pf
260-269 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Pt].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C12H27P.Pt/c2*1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9;/h2*1-9H3;
chave InChI
RJQWVEJVXWLMRE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
  • Trimetallic ReBiPt complexes
  • Rhodium-germanium carbonyl complexes
Catalyst for the synthesis of:
  • Amidobipyridyl inhibitors of protein kinase D
  • 5-Fluoroalkylated pyrimidine nucleosides via Negishi cross-coupling
Catalyst for phenyl and methyl group transfer from tin to iridium
Activator of metal hydride complexes
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)