SAB5702390
Anti-Slit2 Antibody, clone 1T5A3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
SLIL3, Slit-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
1T5A3, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
200 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
1.90 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
GHGGVLCDEEEDLFNPCQAIKCKHGKCRLSGLGQPYCECSSGYTGDSCDREISCRGERIRDYYQKQQGYAACQTTKKVSRLECRGGCAGGQCCGPLRSKRR
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLIT2(9353)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1