SRP3123
Neuroserpin human
recombinant, expressed in E. coli, ≥96% (SDS-PAGE), ≥96% (HPLC), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Protease inhibitor 12, Serpin I1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥96% (HPLC)
≥96% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
44.6 kDa
embalagem
pkg of 25 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white to off-white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... SERPINI1(5274)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3