RAB0386
Brain Natriuretic Peptide EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Sinônimo(s):
Gamma-brain natriuretic peptide, Natriuretic peptides B , BNP
About This Item
Produtos recomendados
reatividade de espécies
human, mouse, rat
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
entrada
sample type serum
sample type culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type cell lysate
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.66 pg/mL
standard curve range: 0.1–1000 pg/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... NPPB(4879)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Brain natriuretic peptide EIA Kit has been used to measure brain natriuretic peptide (BNP) secreted in human neonatal ventricular cardiomyocyte culture.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componentes do kit também disponíveis separadamente
- RABHRP3HRP-StreptavidinSDS
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials