SML1893
RO5256390
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-4-((S)-2-phenyl-butyl)-4,5-dihydro-oxazol-2-ylamine
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D 14 to 19°, c = 1 in methanol
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@@H](C[C@H]1COC(N)=N1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H18N2O/c1-2-10(11-6-4-3-5-7-11)8-12-9-16-13(14)15-12/h3-7,10,12H,2,8-9H2,1H3,(H2,14,15)/t10-,12-/m0/s1
chave InChI
IXDKFUBXESWHSL-JQWIXIFHSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)