SML0326
GTS-21
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(2,4-Dimethoxybenzylidene)-anabaseine dihydrochloride, DMBX-anabaseine, DMXB, DMXB-A, GTS21
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
cor
faintly yellow to dark yellow
solubilidade
H2O: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.COc1ccc(\C=C2/CCCN=C2c3cccnc3)c(OC)c1
InChI
1S/C19H20N2O2.2ClH/c1-22-17-8-7-14(18(12-17)23-2)11-15-5-4-10-21-19(15)16-6-3-9-20-13-16;;/h3,6-9,11-13H,4-5,10H2,1-2H3;2*1H/b15-11+;;
chave InChI
BXKYFUGAAFLYJL-BXGYHSFXSA-N
Aplicação
- as an α7 nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) partial agonist to elucidate its anti-inflammatory effects in mouse macrophages
- to test its protective effect on the renal injury induced by lipopolysaccharide (LPS)
- to test its effect on microvascular inflammation in endotoxemia induced by LPS
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)