AP136F
Goat Anti-Rat IgG Antibody, FITC conjugate
26 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
26 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Especificidade
FLUOROPHORE/ PROTEIN:
Approximately 12 mg/mg.
Imunogênio
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Armazenamento e estabilidade
DO NOT FREEZE.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3