MABF260
Anti-NLRC5 Antibody, clone 3H8
clone 3H8, from rat, purified by using protein G
Sinônimo(s):
Protein NLRC5, Caterpiller protein 16.1, CLR16.1, Nucleotide-binding oligomerization domain protein 27, Nucleotide-binding oligomerization domain protein 4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3H8, monoclonal
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1, kappa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NLRC5(84166)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected poly(I:C) (Cat. No. 528906) treatment-induced upregulation of endogenous NLRC5 in HeLa cells by IP-Western blotting analysis of both cytosolic and nuclear fractions. A strong NLRC5 nuclear accumulation was seen upon nuclear export inhibition by LepB (Cat. No. 431050) treatment, whereas NLRC5 was mainly cytoplasmic in untreated cells (Neerincx, A., et al. (2012). J. Immunol. 188(10):4940-4950).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected NLRC5 in THP-1 cell lysate as well as exogenously expressed FLAG-tagged NLRC5 in lysate from transfected HEK293T cells. Target band detection was greatly diminished using lysates from NLRC5 siRNA-transfected THP-1 cells. (Neerincx, A., et al. (2010). J. Biol. Chem. 285(34):26223-26232).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected NLRC5 in 10 µg of Raji cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1