C3367
Anti-CIITA antibody, Mouse monoclonal
clone 7-1H, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-C2TA, Anti-MHC Class II Transactivator
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7-1H, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~130 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using total cell extract of Raji cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CIITA(4261)
mouse ... Ciita(12265)
Descrição geral
Monoclonal Anti-CIITA recognizes human1 and mouse † CIITA.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)