SAB2900882
Anti-NLRC5 (N-terminus) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
CLR16.1, NLRC5, NOD-like receptor C5, NOD27, NOD4, Protein NLRC5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunoblotting: 1-2 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NLRC5(84166)
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)