MAB4416
Anti-Plet-1 (Placenta-expressed transcript 1 protein) Antibody, clone 1D4
clone 1D4, from rat
Sinônimo(s):
chromosome 11 open reading frame 34, hypothetical protein LOC349633, placenta expressed transcript 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D4, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PLET1(349633)
Descrição geral
Recently, Plet-1 has been identified as a specific marker of early thymic epithelial progenitor cells. In the postgastrulation embryo, Plet-1 expression is highly restricted to the developing pharyngeal endoderm and mesonephros. This antibody recognizes the same protein as MTS20 and MTS24.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IH (Depreter, M.G.L., et al., 2008).
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IC (Depreter, M.G.L., et al., 2008).
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:2,500 dilution of this antibody detected Plet-1 in 10 µg of human placenta cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human placenta cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1