P4365
PJ-34 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
PARP Inhibitor VIII, PJ 34 HCl, N-(6-Oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)-(N,N-dimethylamino)acetamide hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to yellow
solubilidade
H2O: 22 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[H]O[H].CN(C)CC(=O)Nc1ccc2NC(=O)c3ccccc3-c2c1
InChI
1S/C17H17N3O2.ClH.H2O/c1-20(2)10-16(21)18-11-7-8-15-14(9-11)12-5-3-4-6-13(12)17(22)19-15;;/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,18,21)(H,19,22);1H;1H2
chave InChI
YCALIZUKAFUQCH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as a poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitor 1 in rats to test the effect of PAPR1 in neuropathic pain
- as a component of protein extraction buffer to enable visualization of the high-molecular-weight smear of PARylated proteins in various cell samples
- as PARP inhibitor in murine MLE-12 epithelial cell line
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?