Documentos Principais
MG1L
Sigma-Aldrich
May-Grünwald Stain
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
forma
solution
Nível de qualidade
prazo de validade
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
0.25 % (w/v) in methanol
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
For use in the differential staining of cellular elements of blood
Nota de preparo
Prepared with non-polychromed (non-oxidized) methylene blue and eosin Y.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.