S5265
Streptolysin O from Streptococcus pyogenes
lyophilized powder, Protein ~3 % by Lowry, 25,000-50,000 U/vial
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized powder
Nível de qualidade
atividade específica
25,000-50,000 U/vial
peso molecular
native 69 kDa
composição
Protein, ~3% Lowry
condição de armazenamento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
cor
white
solubilidade
H2O: soluble 1 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
neoplastics
Modo de ação
cell membrane | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
Streptococcus pyogenes MGAS8232 ... slo(993428)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Definição da unidade
forma física
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?