M9823
Myra A hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
red
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(C)CCCNc1cc(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
InChI
1S/C19H20N2O4.ClH/c1-21(2)9-5-8-20-13-10-14(22)15-16(19(13)25)18(24)12-7-4-3-6-11(12)17(15)23;/h3-4,6-7,10,20,22,25H,5,8-9H2,1-2H3;1H
chave InChI
ZVKHFHKBUHMRPU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.