SML0244
Thiamet G
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3aR,5R,6S,7R,7aR)-2-(ethylamino)-3a,6,7,7a-tetrahydro-5-(hydroxymethyl)-5H-Pyrano[3,2-d]thiazole-6,7-diol
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -21 to -26°, c = 0.3 in methanol
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCNC1=N[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]2S1
InChI
1S/C9H16N2O4S/c1-2-10-9-11-5-7(14)6(13)4(3-12)15-8(5)16-9/h4-8,12-14H,2-3H2,1H3,(H,10,11)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1
chave InChI
PPAIMZHKIXDJRN-FMDGEEDCSA-N
Aplicação
- to treat human embryonic kidney 293 cells in order to study its effect on Wnt/beta-catenin signalling
- to treat lytically-replicating producer
- to incubate mice (C57BL/6) aortic segments to increase global O-GlcNAc levels
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?