SAB4200311
Anti-O-GlcNAcase (OGA) (C-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-Beta-N-acetylhexosaminidase, Anti-Hexosaminidase C, Anti-MEA5, Anti-Meningioma expressed antigen 5 (hyaluronidase), Anti-N-acetyl-beta-D-glucosaminidase, Anti-N-acetyl-beta-glucosaminidase, Anti-NCOAT, Anti-O-GlcNAcase, Anti-OGA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~130 kDa
reatividade de espécies
canine, human
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 3-6 μg using MDCK cells.
western blot: 2-4 μg/mL using MCF7 cell extracts.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MGEA5(10724)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- Western blotting
- Immunoprecipitation
- Microarray analysis
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200311-200UL | 4061838035820 |