O6264
Anti-O-GlcNAc Transferase (DM-17) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-O-linked N-Acetylglucosamine Transferase, Anti-OGT
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 110 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2.5-5.0 μg using lysates of HEK 293-T cells
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa nuclear extracts
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OGT(8473)
mouse ... Ogt(108155)
rat ... Ogt(26295)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3