MABS1254
Anticorpo anti-O-GlcNAc, clone CTD110.6
clone CTD110.6, from mouse
Sinônimo(s):
O-GlcNAc, beta-O-GlcNAc, O-Linked N-Acetylglucosamine, beta-O-linked N-acetylglucosamine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CTD110.6, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
modificação pós-traducional do alvo
glycosylation
Informações sobre genes
human ... OGT(8473)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Análise ELISA: Um lote representativo detectou o peptídeo de domínio C-terminal (CTD) da RNA polimerase II (YSPTSPS) com uma única serina ou treonina O-GlcNAcilada, mas não o peptídeo não modificado correspondente (Comer, FI, et al. (2001). Anal. Biochem. 293(2):169-177).
Análise por imunoprecipitação: Um lote representativo de proteínas O-GlcNAciladas imunoprecipitadas de células-tronco pluripotentes humanas (hPSCs) (Maury, JJ, et al. (2013). Stem Cell Res. 11(2):926-937).
Análise por imunoprecipitação: Um lote representativo de proteínas O-GlcNAciladas imunoprecipitadas de extratos de células HeLa (Comer, FI, et al. (2001). Anal. Biochem. 293(2):169-177).
Análise de Western blot: Um lote representativo detectou um nível semelhante de O-GlcNAcilação celular em células-tronco pluripotentes humanas indiferenciadas, diferenciadas e terminalmente diferenciadas (hPSCs) (Maury, JJ, et al. (2013). Stem Cell Res. 11(2):926-937).
Análise de Western blot: Um lote representativo detectou peptídeo de domínio C-terminal (CTD) de RNA polimerase II conjugado com BSA (YSPTSPS) com GlcNAc ligado a beta-O, mas não GlcNAc ligado a alfa-O, nem o peptídeo não modificado correspondente. A presença de GlcNAc, mas não de GalNAc, aboliu a detecção das bandas alvo (Comer, F.I., et al. (2001). Anal. Biochem. 293(2):169-177).
Análise de Western blot: Um lote representativo detectou proteínas O-GlcNAciladas no extrato nuclear HeLa, bem como proteínas O-GlcNAciladas purificadas do extrato nuclear HeLa & extrato citosólico por coluna de aglutinina de gérmen de trigo (WGA). O bloqueio de anticorpos pelo peptídeo de imunogênio antes do imunotransferência aboliu a detecção de bandas alvo (Comer, FI, et al. (2001). Anal. Biochem. 293(2):169-177).
Análise de Western blot: Um lote representativo detectou uma regulação positiva de proteínas O-GlcNAciladas em células Jurkat tratadas com o inibidor da glucosaminidase PUGNAc e o intermediário da via da hexosamina, glucosamina (Comer, FI, et al. (2001). Anal. Biochem. 293(2):169-177).
Sinalização
Modificação pós-tradução geral
Qualidade
Análise de western blot: 4,0 µg/ml deste anticorpo detectou O-GlcNAciladas em 10 µg de lisado de células HeLa.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2