05-1245
Anti-O-GlcNAc Antibody, clone 9D1.E4(10)
clone 9D1.E4(10), from mouse
Sinônimo(s):
O-GlcNAc transferase p110 subunit, O-GlcNAc transferase subunit p110, O-linked GlcNAc transferase, O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase
(UDP-N-acetylglucosamine:polypeptide-N-acetylglucosaminyl transferase, O-linked N-acetylglucosam
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9D1.E4(10), monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
glycosylation
Informações sobre genes
human ... OGT(8473)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
General Post-translation Modification
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected O-GlcNAc on 10 µg of
O-GlcNAc transferease transfected HEK293 cell lysate and O-GlcNAcase transfected transfected HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HEK293 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1