Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
MAB348
Sigma-Aldrich
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 22C11
Sinônimo(s):
Anti - APP A4, Proteína precursora antiamiloide A4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome do produto
Anticorpo antiAPP A4, a.a. 66-81 de APP {NT}, clone 22C11, clone 22C11, Chemicon®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
22C11, monoclonal
reatividade de espécies
rat, fish, human, mouse, canine, pig, monkey
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Descrição geral
A proteína precursora amiloide β/A4 (APP) é uma glicoproteína transmembrana e existe em três isoformas. Essa proteína é composta por um domínio transmembrana de passagem única, um grande domínio extracelular N-terminal e uma cauda C-terminal citoplasmática curta. O gene APP está localizado no cromossomo humano na posição 21q21.3-q22.
Especificidade
O anticorpo AntiAPP A4 reage com o pré-A4 e reconhece os aminoácidos 66-81 do terminal N da molécula pré-A4 (Hilbich et al., 1993). 22C11 reconhece as três isoformas de APP, imatura aproximadamente 110 kDa, sAPP aproximadamente 120 kDa e madura aproximadamente 130 kDa (Hoffmann et al., 2000). Sabe-se que o anticorpo AntiAPP A4 tem reação cruzada com APLP2 (Slunt, 1994).
Imunogênio
Epítopo: a.a. 66-81 de APP {terminação N}
Proteína de fusão A4 precursora de Alzheimer (pré-A4695) recombinante e purificada.
Aplicação
Anticorpo anti-APP A4, a. 66-81 de APP, clone 22C11 foi usado em imuno-histoquímica e imunotransferência (1:1000).
Ações bioquímicas/fisiológicas
A proteína precursora amiloide β/A4 (APP) sofre clivagem proteolítica e produz peptídeo β/A4. A deposição extracelular desse peptídeo é observada no parênquima cortical cerebral e nos vasos sanguíneos cerebromeníngeos, o que marca a condição patológica da doença de Alzheimer. As mutações do gene APP levam ao início precoce da doença de Alzheimer e hemorragia cerebral hereditária com amiloidose.
Descrição-alvo
110/120/130 kDa
forma física
Formato: Purificado
Imunoglobulina de camundongo purificada com proteína A em fosfato de sódio 20 mM, NaCl 250 mM, pH 7,6, com 0,1% de azida sódica como conservante.
Purificado com proteína A
Armazenamento e estabilidade
Mantenha por 1 ano a 2–8 °C a partir da data de envio. Divida em alíquotas para evitar congelamento e descongelamento repetidos. Para recuperação máxima de produto, centrifugue o frasco original após descongelar e antes de remover a tampa.
Nota de análise
Controle
Tecido cerebral, lisados de células cerebrais
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Deletion of Mint proteins decreases amyloid production in transgenic mouse models of Alzheimer's disease.
Ho, A; Liu, X; Sudhof, TC
The Journal of Neuroscience null
Heme deficiency may be a factor in the mitochondrial and neuronal decay of aging.
Atamna, H; Killilea, DW; Killilea, AN; Ames, BN
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Gene expression profiles of APP and BACE1 in Tg SOD1G93A cortical cells.
O Spadoni, A Crestini, P Piscopo, L Malvezzi-Campeggi, I Carunchio, M Pieri, C Zona, A Confaloni
Cellular and Molecular Neurobiology null
Generation and initial characterization of FDD knock in mice.
Giliberto, L; Matsuda, S; Vidal, R; D'Adamio, L
Testing null
GLP-1 receptor stimulation reduces amyloid-beta peptide accumulation and cytotoxicity in cellular and animal models of Alzheimer's disease.
Li, Yazhou, et al.
Journal of Alzheimer'S Disease, 19, 1205-1219 (2010)
Protocolos
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.