171610
Anti-Amyloid Precursor Protein, C-Terminal (751-770) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-0443, Anti-APP-CT20
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1:1000)
Immunohistochemistry (1:1000)
Immunoprecipitation (1:1000)
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1