07-667
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
UPSTATE®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Anti-AAA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-APPI, Anti-CTFgamma, Anti-CVAP, Anti-PN-II, Anti-PN2, Anti-alpha-sAPP, Anti-preA4
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-APP Antibody, Upstate®, from rabbit
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Neurodegenerative Diseases
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1