05-412
Anti-GSK3 Antibody, clone 4G-1E
clone 4G-1E, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
GSK-3 alpha, glycogen synthase kinase 3 alpha
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4G-1E, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, Dictyostelium sp., Schizosaccharomyces pombe, rat, vertebrates, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
adequação
not suitable for immunoprecipitation
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GSK3A(2931)
mouse ... Gsk3A(606496)
rat ... Gsk3A(50686)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Not recommended.
Immunocytochemistry:
10 µg/mL of a previous lot showed positive immunostaining for GSK3 in L6 cells fixed with acetone.
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected GSK3 in RIPA lysates from human Jurkat cells; previously GSK3 was detected in RIPA lysates from human A431, rat L6 and PC12, and mouse 3T3 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1