CB1046
Anti-CLDN1 Mouse mAb (1C5-D9)
liquid, clone 1C5-D9, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Claudin 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C5-D9, monoclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CLDN1(9076)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (3-5 µg/ml)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
293T cells
PRC/PRF/5 cells, A431 cells, Human small intestine tissue, human colon tissue
Outras notas
Sainz, B., Jr, et al. 2009. Virol. J.6, 103.
Stamataki Z, et al. 2009. Blood113 585.
Farquhar MJ, et al. 2008. J. Virol.82 8797.