MABN2297
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
rat monoclonal, 7H6
Sinônimo(s):
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, Alzheimer disease amyloid protein, Amyloid precursor protein, Beta-amyloid precursor protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-APP Antibody, clone 7H6, clone 7H6, from rat
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7H6, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected APP in Western Blotting applications (Hoefling, C., et. al. (2016). Aging Cell. 15(5):953-63).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected APP in Flow Cytometry applications (Hoefling, C., et. al. (2016). Aging Cell. 15(5):953-63).
Western Blotting Analysis: A 1:10 dilution from a representative lot detected App in WT and APP knockdown HEK293T cells (Courtesy of Dr. med. Peer-Hendrik Kuhn, Ph.D., Institut fur Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, Technische Universität München, Munich, Germany).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected APP in Immunoprecipitation applications (Hoefling, C., et. al. (2016). Aging Cell. 15(5):953-63).
ELISA Analysis: A representative lot detected APP in ELISA applications (Hoefling, C., et. al. (2016). Aging Cell. 15(5):953-63).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:10 dilution from a representative lot detected APP in HEK293T either lentivirally transduced with APP shRNA-1 or APP shRNA-2 both coexpressing GFP as a reporter (Courtesy of Dr. med. Peer-Hendrik Kuhn, Ph.D., Institut fur Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, Technische Universität München, Munich, Germany).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected APP in Immunocytochemistry applications (Hoefling, C., et. al. (2016). Aging Cell. 15(5):953-63).
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected APP in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1