AB5352
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
APP
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Amyloid Precursor Protein Antibody, CT, serum, Chemicon®
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, monkey
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry on NTera2 and COS cell lines: 1:100-1:400
Western blot: 1:500-1:2000: The low abundance of full length APP in untreated cells means that poor response is seen with immunoblotting of whole cell lysates. We recommend that membrane fractions be prepared to increase the loading of APP as well as remove potential interferences from soluable proteins. NTera2, Cos7 and Hela cell membrane preparations are positive by western blots.
Immunoprecipitation: 1:100-1:400.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Brain
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2