MABF550
Anti-CD25 Antibody (mouse), PerCP-Cy5.5, clone PC61.5
clone PC61.5, 0.2 mg/mL, from rat
Sinônimo(s):
Interleukin-2 receptor subunit alpha, IL-2 receptor subunit alpha, IL-2-RA, IL-2R subunit alpha, IL2-RA, p55, CD25
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
PerCP-Cy5.5
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PC61.5, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
concentração
0.2 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1λ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Il2Ra(16184)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The PC61.5 antibody is used as a marker for T cells, B cells and dendritic cell subsets. Expression of CD25, CD4 and the transcription factor Foxp3 is regarded as a phenotypic signature for Treg cells. As such, this antibody is widely used for depletion of Treg cells in vivo, as well as to distinguish Treg cells from naïve or conventional T cells which are CD25-.
Aplicação
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD25 in one million C57Bl/6 splenocytes.