MABF111
Anti-MIF Antibody, clone M1, preservative free
clone M1, from mouse
Sinônimo(s):
Macrophage migration inhibitory factor, MIF, Glycosylation-inhibiting factor, GIF, L-dopachrome isomerase, L-dopachrome tautomerase, Phenylpyruvate tautomerase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
M1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
glycosylation
Informações sobre genes
human ... MIF(4282)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Flow Cytometry: 1 µg of this antibody detected MIF in 1X10E6 Jurkat cells.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2