MAB348-AF647
Anti-APP A4, a.a. 66-81 of APP {NT} Antibody, clone 22C11, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone 22C11, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Sinônimo(s):
Amyloid beta A4 protein, ABPP, Alzheimer disease amyloid protein, Amyloid precursor protein, APP, APPI, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PN-II, PreA4, Protease nexin-II, PN-II, N-APP, Soluble APP-alpha, S-APP-alpha, Soluble APP-beta, S-APP-beta,
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 647
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
22C11, monoclonal
reatividade de espécies
canine, porcine, rat, fish, human, monkey, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected APP A4 in SH-SY5Y cells.
Descrição-alvo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2